(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid, (1S,3R)-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, (1S,3R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR321497-250MG
APOSOR321497-250MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR321497-250MG
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06227743
Numéro CAS: 222530-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité