Methyl-1-oxo-2-(3-pyridinylmethyl)-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32174-1G
APOSOR32174-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32174-1G
Methyl-1-oxo-2-(3-pyridinylmethyl)-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylate 95%
Methyl-1-oxo-2-(3-pyridinylmethyl)-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylate
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₃
MW: 294,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140334
Numéro CAS: 446276-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité