(3E)-3-(Methoxyimino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32177-1G
APOSOR32177-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32177-1G
(3E)-3-(Methoxyimino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one, tech
(3E)-3-(Methoxyimino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127145
Numéro CAS: 477851-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité