Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-phenylprop-2-enoate, tech

Fournisseur: Apollo Scientific

OR32180-1G
APOSOR32180-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32180-1G
Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-phenylprop-2-enoate, tech
Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-phenylprop-2-enoate


Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04124265
Numéro CAS: 64124-13-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité