4-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32183-1G
APOSOR32183-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32183-1G
4-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
4-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
Formule: C₁₅H₁₁ClN₂O
MW: 270,714 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232637
Numéro CAS: 400075-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité