Methyl 1-(pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32195-1G
APOSOR32195-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32195-1G
Methyl 1-(pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate, tech
Methyl 1-(pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
MW: 221,256 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664472
Numéro CAS: 303144-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité