3,5-Dichloro-N-methylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32199-1G
APOSOR32199-1GEA 427 EUR InStock
APOSOR32199-1G
3,5-Dichloro-N-methylbenzamide 95%
3,5-Dichloro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204,053 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243816
Numéro CAS: 33244-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité