Chlorure de triethylammonium
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Triethylamine hydrochloride
OR322028-25G
APOSOR322028-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR322028-25G
Chlorure de triethylammonium
Chlorure de triethylammonium
Formule: C₆H₁₆ClN
MW: 137,65 g/mol
Point de fusion: 254…261 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012500
Numéro CAS: 554-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité