1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322042-5G
APOSOR322042-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR322042-5G
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001219
Numéro CAS: 1758-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité