1,8-Dinitro-9,10-anthraquinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322049-5G
APOSOR322049-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR322049-5G
1,8-Dinitro-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dinitro-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₆N₂O₆
MW: 298,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 129-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité