2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dichlorophenethyl Alcohol
OR322080-1G
APOSOR322080-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR322080-1G
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800673
Numéro CAS: 35364-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité