(3Z)-1-Methyl-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32209-1G
APOSOR32209-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR32209-1G
(3Z)-1-Methyl-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
(3Z)-1-Methyl-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formule: C₁₅H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194472
Numéro CAS: 15096-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité