(3E)-3-[2-(4-Methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32210-1G
APOSOR32210-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32210-1G
(3E)-3-[2-(4-Methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
(3E)-3-[2-(4-Methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formule: C₁₆H₁₅N₃O₂
MW: 281,309 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314765
Numéro CAS: 303984-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité