3-Aminopropylmethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
OR322100-5G
APOSOR322100-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR322100-5G
3-Aminopropylmethylamine 98%
3-Aminopropylmethylamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008209
Numéro CAS: 6291-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité