2-Formyl-2-phenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322124-1G
APOSOR322124-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR322124-1G
2-Formyl-2-phenylacetonitrile
2-Formyl-2-phenylacetonitrile
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024158
Numéro CAS: 5841-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité