(2-Aminophényl)acétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Aminophenyl)acetonitrile, 2-Aminobenzyl cyanide, (2-Aminophenyl)acetonitrile
OR322191-250MG
APOSOR322191-250MGEA 53.8 EUR InStock
APOSOR322191-250MG
(2-Aminophényl)acétonitrile
(2-Aminophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091082
Numéro CAS: 2973-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité