Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Heptylfuranne 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR3222-50G
APOSOR3222-50GEA 410 EUR InStock
APOSOR3222-50G
2-Heptylfuranne 97%
2-Heptylfuranne


Formule: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C/30mmHg
Densité: 0.863 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051820
Numéro CAS: 3777-71-7
EINECS: 223-236-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité