(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(furan-3-yl)prop-2-en-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32220-1G
APOSOR32220-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32220-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(furan-3-yl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(furan-3-yl)prop-2-en-1-one
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082364
Numéro CAS: 67382-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité