Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthoxyacétate de méthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,2-dimethoxyacetate

OR322201-5G
APOSOR322201-5GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR322201-5G
Diméthoxyacétate de méthyle
Diméthoxyacétate de méthyle


Formule: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008484
Numéro CAS: 89-91-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité