1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322230-5G
APOSOR322230-5GEA 64 EUR InStock
APOSOR322230-5G
1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Formule: C₆H₁₀N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674104
Numéro CAS: 34840-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité