4-Chloro-2-[(E)-[(dimethylamino)methylidene]amino]benzoic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32225-1G
APOSOR32225-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR32225-1G
4-Chloro-2-[(E)-[(dimethylamino)methylidene]amino]benzoic acid, tech
4-Chloro-2-[(E)-[(dimethylamino)methylidene]amino]benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871429
Numéro CAS: 477856-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité