Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,6-Hexanediol 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR322268-250G
APOSOR322268-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR322268-250G
1,6-Hexanediol 97%
1,6-Hexanediol


Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 248…250 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002985
Numéro CAS: 629-11-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité