7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Chloro-3,4-dihydro-1H-benzo[b]azepin-5(2H)-one, 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-5-one
OR322271-1G
APOSOR322271-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR322271-1G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one 98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,6455 g/mol
Point de fusion: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738694
Numéro CAS: 160129-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité