3-Bromo-4-chlorobenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322285-1G
APOSOR322285-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR322285-1G
3-Bromo-4-chlorobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-4-chlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,479 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0.15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059085
Numéro CAS: 329218-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité