5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322291-1G
APOSOR322291-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR322291-1G
5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide
5-(Diméthylamino)naphtalène-1-sulfonamide
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Point de fusion: 219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004000
Numéro CAS: 1431-39-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité