Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic acid ethyl ester

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-chloro-2-(2-phenylhydrazono)acetate

OR322310-1G
APOSOR322310-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR322310-1G
2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic acid ethyl ester
2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic acid ethyl ester


Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
MW: 226,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228707
Numéro CAS: 28663-68-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité