Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-2,3-dihydroxypropylamine

OR322340-10G
APOSOR322340-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR322340-10G
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol 98%
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol


Formule: C5H13NO2
MW: 119,1622 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Densité: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004714
Numéro CAS: 623-57-4
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité