1,2-Dimethyl (1R,2S)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32235-1G
APOSOR32235-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32235-1G
1,2-Dimethyl (1R,2S)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, tech
1,2-Dimethyl (1R,2S)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571655
Numéro CAS: 55264-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité