6-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
OR322369-1G
APOSOR322369-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR322369-1G
6-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde
6-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046152
Numéro CAS: 20035-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité