2-Bromoethyl phenyl sulphide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Bromoethyl)(phenyl)sulphane
OR322375-5G
APOSOR322375-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR322375-5G
2-Bromoethyl phenyl sulphide
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₉BrS
MW: 217,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040826
Numéro CAS: 4837-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité