4-((Dimethylamino)methyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-N,N-dimethylbenzylamine
OR322378-5G
APOSOR322378-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR322378-5G
4-((Dimethylamino)methyl)aniline
4-((Dimethylamino)methyl)aniline
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150,2200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035953
Numéro CAS: 6406-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité