5-(1-Pyrrolidinyl)-2-furaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Pyrrolidin-1-yl)furan-2-carbaldehyde
OR322455-250MG
APOSOR322455-250MGEA 74.1 EUR InStock
APOSOR322455-250MG
5-(1-Pyrrolidinyl)-2-furaldehyde
5-(1-Pyrrolidinyl)-2-furaldehyde
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02629619
Numéro CAS: 84966-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité