4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322475-500MG
APOSOR322475-500MGEA 109 EUR InStock
APOSOR322475-500MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₉H₇ClN₂S
MW: 210,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00572400
Numéro CAS: 300816-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité