Diéthylènetriamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
OR322494-100G
APOSOR322494-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR322494-100G
Diéthylènetriamine
Diéthylènetriamine
Formule: C₄H₁₃N₃
MW: 103,17 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008171
Numéro CAS: 111-40-0
ONU: 2079
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité