2,2-Dimethyl-7-propoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32257-1G
APOSOR32257-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32257-1G
2,2-Dimethyl-7-propoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one, tech
2,2-Dimethyl-7-propoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formule: C₁₄H₁₈O₃
MW: 234,291 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617868
Numéro CAS: 115613-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité