5,7-Diméthylindoline-2,3-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,7-Dimethylindoline-2,3-dione, 5,7-Dimethyl-1H-indole-2,3-dione
OR322609-25G
APOSOR322609-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR322609-25G
5,7-Diméthylindoline-2,3-dione 97%
5,7-Diméthylindoline-2,3-dione
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047219
Numéro CAS: 39603-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité