N-(2-Bromoéthyl)phtalimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322625-100G
APOSOR322625-100GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR322625-100G
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide 98%
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005902
Numéro CAS: 574-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité