2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 2-(dimethylamino)-, 2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
OR322627-1G
APOSOR322627-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR322627-1G
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₆H₈N₂OS
MW: 156,2 g/mol
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844445
Numéro CAS: 1005-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité