SBAP (Succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322800-100MG
APOSOR322800-100MGEA 230 EUR InStock
APOSOR322800-100MG
SBAP (Succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
SBAP (Succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863457
Numéro CAS: 57159-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité