Methyl 1-oxo-2-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32286-1G
APOSOR32286-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32286-1G
Methyl 1-oxo-2-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylate, tech
Methyl 1-oxo-2-[(pyridin-2-yl)methyl]-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylate
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₃
MW: 294.305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140339
Numéro CAS: 303995-32-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité