Methyl-2-amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
OR322965-250MG
APOSOR322965-250MGEA 130 EUR InStock
APOSOR322965-250MG
Methyl-2-amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752985
Numéro CAS: 106429-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité