4-Chloro-N-phenylbenzene-1-sulphonamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32302-1G
APOSOR32302-1GEA 780 EUR InStock
APOSOR32302-1G
4-Chloro-N-phenylbenzene-1-sulphonamide, tech
4-Chloro-N-phenylbenzene-1-sulphonamide
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₂S
MW: 267,731 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00443139
Numéro CAS: 7454-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité