3-(3,5-Dimethylphenoxy)butan-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32307-1G
APOSOR32307-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32307-1G
3-(3,5-Dimethylphenoxy)butan-2-one, tech
3-(3,5-Dimethylphenoxy)butan-2-one
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243575
Numéro CAS: 24264-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité