N-Succinimidyl 4-Formylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ald-Ph-NHS ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic Acid N-Succinimidyl Ester
OR323071-1G
APOSOR323071-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR323071-1G
N-Succinimidyl 4-Formylbenzoate
N-Succinimidyl 4-Formylbenzoate
Formule: C₁₂H₉NO₅
MW: 247,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133733
Numéro CAS: 60444-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité