3-(2,6-Dimethylphenoxy)butan-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32313-1G
APOSOR32313-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32313-1G
3-(2,6-Dimethylphenoxy)butan-2-one, tech
3-(2,6-Dimethylphenoxy)butan-2-one
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243586
Numéro CAS: 25826-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité