4-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR323176-1G
APOSOR323176-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR323176-1G
4-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
4-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029578
Numéro CAS: 35525-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité