1,3-Diéthylurée 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N'-Diethylurea
OR323264-100G
APOSOR323264-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR323264-100G
1,3-Diéthylurée 97%
1,3-Diéthylurée
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009028
Numéro CAS: 623-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité