6-(4-Chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32337-1G
APOSOR32337-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32337-1G
6-(4-Chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, tech
6-(4-Chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formule: C₁₃H₁₁ClN₄
MW: 258,706 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02661637
Numéro CAS: 85841-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité