(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32341-1G
APOSOR32341-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32341-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-en-1-one
Formule: C₁₅H₁₆N₂O
MW: 240,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02661662
Numéro CAS: 551930-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité