4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32343-1G
APOSOR32343-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32343-1G
4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₄H₁₂N₄
MW: 236,272 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03102687
Numéro CAS: 691870-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité